Learn More
Cole-Parmer™ Vortex-Genie™ Schüttler
Artikelnummer. 11830170 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
220 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
11830170 220 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11830170 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0472405
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
So lässt sich Ihr Schüttler an verschiedenste Anwendungen anpassen. Die Cole-Parmer™ Vortex-Genie™ 2 Schüttler lassen sich auf verschiedene Schüttelgeschwindigkeiten einstellen und ermöglichen so die Auswahl zwischen verschiedenen Stärken, von sanftem Schütteln bis hin zu kräftigem Vortexen.
Mit dem Shaker können Sie die Geschwindigkeitsintensität steuern, indem Sie den Druck auf den Kopf variieren. Verwenden Sie den Pop-off-Becher für das Schütteln einzelner Röhrchen oder die 3 in.-Plattform für das Schütteln mehrerer Röhrchen oder Flaschen. Verbesserte Vortexwirkung für maximales Touch-Mischen bei hoher Drehzahl. Solides Metallgehäuse mit Gummifüßen verhindert, dass der Schüttler über die Tischplatte „wandert“. Inklusive Pop-off-Becher und 3 in.-Plattform. Netzkabel und Stecker (Eurostecker am 230 VAC-Modell).
Spezifikation
Drehzahlbereich 600 bis 2700 U/min
Elektrische Anforderungen 220 V, 50 Hz
Spannung 220 V
Produkttyp Schüttler
Frequenz 50 Hz
Höhe (metrisch) 152.4 mm
Breite (metrisch) 123.8 mm