Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ MAX
Artikelnummer. 15597355 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
EU-Stecker
Modell:
Gehäuse SI-MX202
SI-MX203
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Modell Packungsgröße
15597355 CH-Stecker SI-MX203 1 Stück
15577355 EU-Stecker Gehäuse SI-MX202 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15597355 Lieferant Scientific Industries SI™ Lieferanten-Nr. SIMX204
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hält Kolben, Flaschen, Röhrchen und Mikrotiterplatten an Ort und Stelle. Der Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ MAX erzeugt Drehzahlen bis zu 2000 U/min.
  • Vollständig programmierbar: Geschwindigkeit, Laufzeit oder Dauerbetrieb, Reversierzeit, variable LAUF/STOPP-Zeit und Beschleunigungs-/Verzögerungsraten
  • Das einzigartige Ratschenspannsystem hält Kolben, Flaschen, Röhrchen und Mikrotiterplatten sicher
  • Hochgeschwindigkeits-Vortexen mit bis zu 2000 U/min
  • Der langlebige Zinkdruckguss mit speziell entwickelten Füßen verhindert das "Wandern"
  • Ideal für sich wiederholende Protokolle und zur Verwendung mit offenen Behältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehzahlbereich 500 bis 1950 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Aufnahmevermögen
  • 6 x 250 ml-Kolben (kein zusätzlicher Halter erforderlich)
  • Röhrchengestelle für bis zu 20 Röhrchen
  • Zwei 2-Mikrotiterplatten-Einsätze für bis zu 4 Mikrotiterplatten
Steckertyp CH-Stecker
Frequenz 50 Hz
Material Zinkdruckguss
Tiefe (metrisch) 310 mm
Höhe (metrisch) 195 mm
Länge (metrisch) Plattform 240 mm
Breite (metrisch) 270 mm
Breite (metrisch) Plattform 280 mm
Gewicht (metrisch) 10,4 kg
Modell SI-MX203
Anzahl Positionen
  • Sechs 250 ml-Kolben (kein zusätzlicher Halter erforderlich)
  • Röhrchengestelle für bis zu 20 Röhrchen
  • Zwei 2-Mikrotiterplatten-Einsätze für bis zu 4 Mikrotiterplatten