Learn More
Scientific Industries SI™ TURBOMIX ATTACHMENT
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kann dauerhaft an den meisten der bestehenden Produkte der Vortex-Genie 2 Mischer-Produktfamilie und dem Vortex-Genie Pulse angebracht werden
- Fasst bis zu zwölf 1.5 ml- oder 2.0 ml-Mikroröhrchen
- Ideal für die aggressive und schnelle Auflösung, Resuspension oder Mischung von Proben
- Praktisch und effektiv für den Zellaufschluss in Glas-Bead-Verfahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 12 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen |
| Produkttyp | TurboMix Attachment |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Die meisten Vortex-Genie 2-Mischpulte, Vortex-Genie Pulse |
| Anzahl Positionen | 12 |