Learn More
Invitrogen™ VorTemp™ 56 Shaking Incubator and Temperature Validation Kit
Artikelnummer. p-9053045
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16329533
Marke: Invitrogen™ QP0704
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der VorTemp 56 Mikrotiterplatten-Schüttel-Inkubator ist für das gleichzeitige Erhitzen und Mischen von QuantiGene Plex Assays konzipiert.
The VorTemp 56 microplate shaking incubator is designed for simultaneous heating and mixing of QuantiGene Plex assays. The temperature is adjustable over a broad range, and mechanical convection provides a uniform and stable environment within the chamber.
Die Temperatur ist über einen breiten Bereich einstellbar, und die mechanische Konvektion sorgt für eine gleichmäßige und stabile Umgebung innerhalb der Kammer.
Die Merkmale von VorTemp:
• Ein Mikroprozessor zur Steuerung aller Parameter, einschließlich Temperatur und Laufzeiteinstellung
• Selbstdiagnose-Software zur kontinuierlichen Überwachung der korrekten Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit, die den Anwender auf Fehler hinweist
• Steuerung von Heizen und Schütteln durch Rückkopplungsschleifen, die die gewählten Parameter präzise beibehalten, unabhängig von Last- oder Spannungsschwankungen
• Robuste Konstruktion für Stabilität bei hohen Schüttelgeschwindigkeiten
• Eine isolierte Kammer zur Aufrechterhaltung der Temperatur und Verringerung von Betriebsgeräuschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 4 °C bis 99,5 °C
Produkttyp Shaking Incubator
Material Coated Steel
Luftfeuchtigkeitsbereich 85%
Enthält 1 VorTemp 56 Shaking Incubator, 1 QuantiGene Temperature Validation Kit
Menge 1 Ea.