Learn More
Voriconazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Voriconazol ist eine antimykotische Verbindung, die gegen eine Vielzahl von Pilzarten, einschließlich Aspergillus und Candida, wirkt
Voriconazol blockiert die Sterol-Biosynthese bei Candida-Arten durch Hemmung der CYP450-abhängigen 14-alpha-Sterol-Demethylase
Die Verbindung baut vorhandenes Ergosterol in der Pilzzellmembran ab, was je nach Organismus zum Zelltod oder zur Wachstumshemmung führen kann
Anwendungen
Voriconazol kann in Laborstudien zur Arzneimittelsicherheit, zur Pharmakokinetik und zum Wirkmechanismus verwendet werden
Voriconazol wurde zur Hemmung der enzymatischen Aktivität von CYP46A1 bei Maus-Neuroblasten verwendet
Voriconazol hemmt 24(S)-Hydroxycholesterin in einem Ex-vivo-Rattenglaukom-Modell
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Voriconazole |
| Typ | Voriconazole |
| CAS | 137234-62-9 |
| Schmelzpunkt | 128.0°C to 134.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verlust bei Trocknung | 0.5% max. |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | C16H14F3N5O |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,acetonitrile |
| InChI-Schlüssel | BCEHBSKCWLPMDN-MGPLVRAMSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Voriconazole
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
RUO – Nur für Forschungszwecke
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.