Learn More
von Willebrand Factor Mouse, Clone: VWF/1767, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 7450-MSM7-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911088
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
von Willebrand Factor
Cytoplasmic
VWF/1767
Unconjugated
NP_000543
Mouse
250kDa
Protein A/G Purified
RUO
7450
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
VWF
Recombinant fragment of human vWF protein (aa1815-1939)
HUVEC cells or Tonsil
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.