Learn More
Buerkle™ Messlöffelset
Mit 8 runden blauen Löffeln. Buerkle™ Volumetrische Löffelsets werden aus Polystyrol hergestellt, wobei das Fassungsvermögen in die Griffe eingeprägt ist.
Marke:  Buerkle™ 5334-0001
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Artikelnummer. 10274904
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Ein Satz 8 volumetrischen Löffeln, deren Fassungsvermögen in den Griff eingegossen ist.
  • Blaues Polystyrol
  • Runde Form, einfaches Entleeren
  • Geeignet für Lebensmittel
  • Volumen: 0.5, 1, 2, 5, 5, 10, 15, 25 und 50 ml
Spezifikation
Spezifikation
Messlöffelset
Abgerundet
Blau
Polystyrol
0.5 bis 50 ml
8 Pieces/Pk.