Learn More
DWK Life Sciences Vollpipette, aus Kalk-Soda-Glas, Klasse B, braune Diffusionsfarbe
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 mL
5 mL
10 ml
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
Pipetten dienen zum genauen Abmessen und Umfüllen von Flüssigkeiten. Mit Vollpipetten lassen sich nur bestimmte Mengen abfüllen. Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) für + 20 °C Bezugstemperatur. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei eichfähigen Pipetten den Fehlergrenzen der Deutschen Eichordnung sowie ISO und DIN. Die Pipetten sind aus Kalk-Soda-Glas gefertigt und entsprechend der Klasse B. Die Skala ist in Braun aufgedruckt.
- Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) bei + 20 °C Bezugstemperatur
- Der Vollablauf ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen und Abgabe des gesamten Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares braunes Druckbild
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Kalknatronglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genaue Messung und Dekantierung von Flüssigkeiten; volumetrische Messung; Sammlung und Dosierung einer definierten Gesamtmenge |
| Menge | 6/Packung |
| Toleranz | ±0,08 mL |
| Farbe | Rot |
| Volumen (metrisch) | 50 mL |
| Länge (metrisch) | 550 mm |