Learn More
Masterflex™ Volumetric Flowmeter for Water
Click to view available options
Anschlüsse:
1/8 Zoll NPT (F)
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Differenzialdruck-Flowmeter |
| Genauigkeit | ±2% (Endwert) |
| Float Material | Polycarbonate |
| Nenndruck | 100 psig |
| Anschlüsse | 1/8 Zoll NPT (F) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präzisionseinstellventil für präzise, leckfreie Durchflussregelung |
| Wiederholgenauigkeit | ± 2% |
| Temperatur (metrisch) | 50 °C |