Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Vollpipette aus Kalknatronglas, USP, Klasse A, mit Werkszertifikat
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Einzeln nummeriert und erfüllt die Genauigkeitsanforderungen der Normen USP/ISO/BS und DIN
- Braun gefärbte Graduierung
- Kalibriert für die Lieferung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Kalibrierungszertifikat/erfüllt die Genauigkeiten nach USP/ISO/BS und DIN |
| Klasse | A |
| Material | Kalknatronglas |
| Skala | Ja |
| Menge | 5/Pckg. |
| Toleranz | 0.05 ml |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
| Typ | Vollpipette |