Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit Graduierung und Einzelzertifikat
Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ graduierte Pipette mit Einzelzertifikat ist ideal zum Abmessen und Transferieren verschiedener Flüssigkeitsmengen.
Marke:  Poulten & Graf GmbH R385/WAC/C/5
Additional Details : Gewicht : 0.07500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15579411
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Gesamtabgabe
  • Konformität bestätigt
  • Nullwert oben
  • Bernsteinfarbene Graduierung
  • Mit Ringmarkierungen
  • Kein Durchblasen
  • Mit Einzelzertifikat
Spezifikation
Spezifikation
Volac Fortuna Pipette mit Graduierung und einer Markierung
EN ISO 835
Nein
0.03 ml
Ja
Kalknatronglas
AS
5 ml
0.05 ml