Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit Graduierung und Einzelzertifikat
Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ graduierte Pipette mit Einzelzertifikat ist ideal zum Abmessen und Transferieren verschiedener Flüssigkeitsmengen.
Marke: Poulten & Graf GmbH R385/WAC/A/5
Additional Details : Gewicht : 0.07500kg
Beschreibung
- Gesamtabgabe
- Konformität bestätigt
- Nullwert oben
- Bernsteinfarbene Graduierung
- Mit Ringmarkierungen
- Kein Durchblasen
- Mit Einzelzertifikat
Spezifikation
Volac Fortuna Pipette mit Graduierung und einer Markierung | |
EN ISO 835 | |
Nein | |
0.007 ml | |
Ja |
Kalknatronglas | |
AS | |
1 ml | |
0.01 ml |