Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit Einzelzertifikat
Die Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit Einzelzertifikat ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
26.75 CHF - 51.80 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 648 |
Klasse | AS |
Material | Kalknatronglas |
Sterilität | Nicht steril |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15509441
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/I/5 |
25 ml |
50.15 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15549411
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/H/5 |
20 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15539411
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/G/5 |
15 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15519441
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/J/5 |
50 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15579401
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/A/5 |
1 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15589401
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/B/5 |
2 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15529411
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/F/5 |
10 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15599401
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/C/5 |
3 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Bernsteinfarbene Graduierung
- Mit 1 Markierung
- Konformität bestätigt
- Mit Chargenzertifikat
- Mit Einzelzertifikat
Spezifikation
Ja | |
AS | |
Nicht steril | |
Ringmarkierungen | |
Vollpipette mit einer Markierung, VOLAC FORTUNA, mit einem Zertifikat |
EN ISO 648 | |
Kalknatronglas | |
Bernsteinfarbig | |
5 | |
Nein |