Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette
Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
Marke: Poulten & Graf GmbH R371/NC/J/5
Additional Details : Gewicht : 0.22500kg
Beschreibung
- Bernsteinfarbene Graduierung
- Mit 1 Markierung
- Konformität bestätigt
- Mit Chargenzertifikat
Spezifikation
Vollpipette, 1 Markierung, VOLAC FORTUNA | |
EN ISO 648 | |
Nein | |
Bernsteinfarbig | |
Ja |
Kalknatronglas | |
AS | |
50 ml | |
0.05 ml | |
50 ml |