Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette
Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
Marke:  Poulten & Graf GmbH R371/NC/D/5
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15509401
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Bernsteinfarbene Graduierung
  • Mit 1 Markierung
  • Konformität bestätigt
  • Mit Chargenzertifikat
Spezifikation
Spezifikation
Vollpipette, 1 Markierung, VOLAC FORTUNA
EN ISO 648
Nein
Bernsteinfarbig
Ja
Kalknatronglas
AS
4 ml
0.015 ml
4 ml