Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und blauen Graduierungen
Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und blauer Graduierung ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 2303002
Additional Details : Gewicht : 1.25000kg
Beschreibung
Die Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und blauer Graduierung ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
- Mit 1 Markierung
- Blaue Graduierungen
- Konformität bestätigt
- Mit Chargenzertifikat
Spezifikation
EN ISO 648 | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
Ringmarkierungen | |
0.015 ml | |
Vollpipette mit einer Markierung |
Klasse AS | |
Nicht steril | |
Blau | |
5 | |
4 ml | |
Nein |