Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und blauen Graduierungen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 ml
10 ml
25 ml
30 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Die Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und blauer Graduierung ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
- Mit 1 Markierung
- Blaue Graduierungen
- Konformität bestätigt
- Mit Chargenzertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 648 |
| Klasse | AS |
| Material | Kalknatronglas |
| Sterilität | Unsteril |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Blau |
| Graduierungsart | Ringmarkierungen |
| Menge | 5 |
| Toleranz | 0.05 ml |
| Volumen (metrisch) | 30 ml |
| Mehr anzeigen |