Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und blauen Graduierungen
Artikelnummer. 15211139
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 ml
10 ml
25 ml
30 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 15211139
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 2303602
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und blauer Graduierung ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
Die Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und blauer Graduierung ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
  • Mit 1 Markierung
  • Blaue Graduierungen
  • Konformität bestätigt
  • Mit Chargenzertifikat
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 648
Klasse AS
Material Kalknatronglas
Sterilität Unsteril
Skala Ja
Graduierungsfarbe Blau
Graduierungsart Ringmarkierungen
Menge 5
Toleranz 0.02 ml
Volumen (metrisch) 10 ml
Typ Vollpipette mit einer Markierung
Einwegprodukt Nein