Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A mit Zertifikat
Marke: Poulten Graf™ R263/WAC/I/2
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Round | |
To Contain | |
ISO4788 ‑ BS 604 – DIN 12680 | |
Klasse A | |
Borosilikatglas | |
Stopfen, Werkszertifikat | |
10 ml |
Graduated Cylinder | |
Blue | |
Hexagonal | |
Polypropylen | |
1000 ml | |
Weiße Keramikskala, (glasiert) | |
Autoclavable |