Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A mit Zertifikat
Marke: Poulten Graf™ R263/WAC/H/2
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Rund | |
Volumenaufnahme | |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
A | |
500 mL | |
Skala in weißer Keramikglasur | |
Autoklavierbar |
Messzylinder | |
Blau | |
Hexagonal | |
Borosilikatglas | |
Einzelzertifikat | |
10 ml |