Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A mit Zertifikat
Marke: Poulten Graf™ R263/WAC/A/2
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Round | |
To Contain | |
ISO4788 ‑ BS 604 – DIN 12680 | |
Klasse A | |
5 ml | |
Weiße Keramikskala, (glasiert) | |
Autoclavable |
Graduated Cylinder | |
Blue | |
Hexagonal | |
Borosilikatglas | |
Stopfen der Größe 10/13, Werkszertifikat | |
0.1 ml |