Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A mit Zertifikat
Marke: Poulten Graf™ R263/WAC/J/S
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Round | |
To Contain | |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
A | |
Borosilicate Glass | |
Single Certificate | |
20 mL |
Graduated Cylinder | |
Blue | |
Hexagonal | |
Polypropylene | |
2000 mL | |
White Ceramic Glazed Ink Scale | |
Autoclavable |