Learn More
Poulten Graf™ Volac Bürette aus Borosilikatglas, mit 1-Weg-Ventil
Artikelnummer. 10361552
Artikelnummer. 10361552
Marke: Poulten Graf™ RB9803/WAC/I
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit austauschbarem PTFE-Absperrhahn und Kalibrierzertifikat
Austauschbarer Glasabsperrhahn 100 ml x0.2 ml Volac
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (metrisch) 100 mL
Länge (metrisch) 870 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0,2 ml
Enthält Mit austauschbarem PTFE-Absperrhahn und Kalibrierbescheinigung
Umfang Weiß
Sperrhahn Gerade
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0,1 ml
Typ Volumetrische Bürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität BS 846