Learn More
VOC-Gemisch 928 2000 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 123-91-1, 71-23-8, 78-93-3, 591-78-6, 108-10-1, 67-64-1 |
| Menge | 1 mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Wasser |