Learn More
VOC-Mix 9 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 71-55-6, 71-43-2, 67-66-3, 156-59-2, 75-09-2, 108-38-3 |
| Menge | 1 mL |
| Konzentration | 1,1,1-Trichloroethane 1000 μg/mL∣Benzene 1000 μg/mL∣Chloroform 1000 μg/mL∣cis-1,2-Dichloroethene 1000 μg/mL∣Dichloromethane (Methylenechloride) 1000 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 1000 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 1000 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 1000 μg/mL∣Tetrachloroethene 1000 μg/mL∣Tetrachloromethane 1000 μg/mL∣Toluene 1000 μg/mL∣Trichloroethene 1000 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Acetone |