Learn More
VOC-Mix 7 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 71-55-6, 75-35-4, 107-06-2, 106-46-7, 71-43-2, 75-27-4 |
| Menge | 1 mL |
| Konzentration | 1,1,1-Trichlorethan 2.000 μg/ml∣1,1-Dichlorethen 2.000 μg/ml∣1,2-Dichlorethan 2.000 μg/ml∣1,4-Dichlorbenzol 2.000 μg/ml∣Benzol 2.000 μg/ml∣Bromdichlormethan 2.000 μg/ml∣Chloroform 2.000 μg/ml∣Dibromchlormethan 2.000 μg/ml∣Tetrachlormethan 2.000 μg/ml∣Tribrommethan 2.000 μg/ml∣Trichlorethen 2.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Methanol |