Learn More
VOC-Mix 23 6-60 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325112
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30325112 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325112 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA05000023ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 75-27-4, 67-66-3, 124-48-1, 127-18-4, 56-23-5, 75-25-2
Menge 1 mL
Konzentration Tetrachloromethane 6 μg/mL∣Tetrachloroethene 20 μg/mL∣Tribromomethane 49.9 μg/mL∣Chloroform 50 μg/mL∣Dibromochloromethane 50 μg/mL∣Bromodichloromethane 50.1 μg/mL∣Trichloroethene 60 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Lösungsmittel oder Matrix Methanol