missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VNN3, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Marke: Abnova H00055350-B01P.50ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sequence: MIISHFPKCVAVFALLALSVGALDTFIAAVYEHAVILPNRTETPVSKEEALLLMNKNIDVLEKAVKLAAKQGAHIIVTPEDGIYGWIFTRESIYPYLEDIPDPGVNWIPCRDPWRKSKKMNEPVSKELCYHCHSECNQYGQWKLYRTSpezifikation
| VNN3 | |
| Polyclonal | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_078625.2 | |
| VNN3 | |
| VNN3 (NP_523239.1, 1 a.a. ∼ 147 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 55350 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| vanin 3 | |
| HSA238982/MGC171203/PAGEL-beta/PAGEL-eta/PAGEL-zeta | |
| Mouse | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur