Learn More
Edmund Buhler Vielkolbenschüttler VKS 75 A control, ohne Aufsatz
Mit einer orbitalen Schüttelbewegung, einem Drehzahlbereich von 30 bis 200 U/min und einem Hub von 26 mm eignet sich dieser große Hochleistungs-Schüttler VKS 75 ideal für hohe Lasten bis zu 75 kg.
Marke:  Edmund Buhler 6111 000
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Artikelnummer. 10079250
  • 8060.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 26 mm Hub mit Zeitschaltuhr 1 min. bis 30 h 230 V 50-60 Hz
  • Orbitalschüttler-Plattform
  • Großer Hochleistungs-Schüttler VKS 75 A control mit Digitalanzeige und programmierbarer Steuerung 
  • Hat eine orbitale Schüttelbewegung, einen Drehzahlbereich von 30 – 200 U/min und einen 
  • Hub von 26 mm
  • Der VKS75 A control ist ideal für hohe Belastungen bis 75 kg geeignet. (Nur Bodenmontage!)
Spezifikation
Spezifikation
20 bis 200 U/min
5°bis 50 °C
50/60 Hz
250 mm
110 kg
∼ 85%
100/240 V, 50/60 Hz
Schüttler für mehrere Kolben
835 mm
1.050 mm
Steuerung VKS 75 A
Orbital