Learn More
Contec™ VertiKlean Schwämme
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13493566 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
21,5 x 10,7 cm (8,5 x 4,25 in.)
Sterilität:
Unsteril
Packungsgröße:
96 Stück
Artikelnummer. 13493566
Marke: Contec™ VKSPONGE1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinigen und wischen Sie Ihr Labor mit diesen saugfähigen, abriebfesten Schwämmen. Die Contec™ VertiKlean Schwämme bestehen aus saugfähigem Polyester-Schaum und abriebfestem Polynitgewebe. Steril und nicht steril erhältlich.
  • VertiKlean Schwämme verfügen über einen saugstarken Polyesterschaum in Kombination mit der Abriebfestigkeit von Polynit-Gewebe
  • Entwickelt für allgemeines Reinigen und Wischen
  • Autoklavierbar
  • Erhältlich mit einer sterilen, gebrauchsfertigen Variante
  • Erhältlich in zwei Größen
  • Einlagig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schwamm
Länge (angloamerikanisch) 8,5 in.
Länge (metrisch) 21,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,25 in.
Breite (metrisch) 10,7 cm
Material Polyester-Schaumstoff, Polyester-Gewebe
Extinktion 172,4 ml/Schwamm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bauweise Mehrlagig, flammfest verfestigt
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 21,5 x 10,7 cm (8,5 x 4,25 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Reinigung und Wischarbeiten im Labor
Lage 1-lagig