Learn More
Thermo Scientific™ Vivid™ Red Fluoreszenz-Standard
Beschreibung
Vivid™ Fluorescent Standards represent the products formed during oxidation of Vivid™ Substrates by cytochrome P450 enzymes. These standards enable quantification of enzyme activity when used as part of the Vivid™ CYP450 Screening Kits. Vivid™ Fluorescent Standards are included in the Vivid™ Screening Kits, but may also be purchased separately. They are supplied as a dried film.
More About Vivid™ CYP450 Screening Kits
Vivid™ CYP450 Screening Kits are high-throughput fluorescence-based assays for detection of enzyme-drug interactions and CYP450 inhibition. Vivid™ CYP450 Screening Kits include Vivid™ Substrate, Vivid™ Fluorescent Standard, reaction buffer, Vivid™ Regeneration System, NADP+, and CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagent. Vivid™ Fluorogenic Substrates are blocked dyes that yield minimal fluorescence signal until cleaved or hydroxylated. Oxidation at either of two potential sites releases the highly fluorescent product. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents are microsomes prepared from insect cells expressing a human CYP450 isozyme and human cytochrome P450 reductase. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents offer a distinct advantage over human liver microsomes in that only one CYP450 isozyme is expressed, thereby preventing metabolism by other CYP450s.
Applications
- High-throughput screening of enzyme-drug interactions
- Compound profiling for drug inhibition of cytochrome P450 isozymes
- Generation of predictive SAR models to guide compound acquisition
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Vivid™ Red Fluoreszenzstandard, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Pharmazie und Biopharma, Proteinassays und -analysen, zielbasierte ADME/Toxassays, nur für Forschungszwecke, nicht für diagnostische Verfahren bestimmt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellviabilität, Zellproliferation und Zellfunktion, Pharma und Biopharma, Proteinassays und -analysen, zielbasierte ADME-/Toxizitäts-Assays |
| Menge | Je |
| Produkttyp | Fluoreszenzstandard |
| Kitinhalt | Vivid™ CYP450 Screening-Kits enthalten Vivid™ CYP450 fluorogene Substrate, BACULOSOMES™ CYP450-Reagenzien, fluoreszierende Standards und ein NADPH-Regenerationssystem. Vivid™ CYP450 fluorogene Substrate sind auch separat erhältlich |
| Inhalt und Lagerung | Vivid™ CYP450-Screening-Kits enthalten Vivid™ CYP450-Fluoreszenz-Substrate, BACULOSOMES™ CYP450-Reagenzien, fluoreszierende Standards und ein NADPH-Regenerationssystem. Vivid™ CYP450-Fluoreszenz-Substrate sind auch separat erhältlich. Reaktionspuffer bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern. BACULOSOMES™, das NADPH-Regenerationssystem und NADP+ bei -80 °C lagern. Die Vivid™ Substrate und Standards bei +4 °C und vor Licht geschützt lagern. (Bei Langzeitlagerung in organischem Lösungsmittel resuspendieren und bei -20 °C lagern.) |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Marker oder Farbstoff | Andere Labels oder Farbstoffe |
| Produktlinie | VIVID |