Learn More
Thermo Scientific™ Vivid™ OOMR Substrate
Artikelnummer. 10768214
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
1mg
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10768214 0,1 mg 1 Stück
10464742 1mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10768214 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. P2868
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vivid™ OOMR Substrat
Vivid™ Substrate sind blockierte Farbstoffe, die bis zur Oxidation ein minimales Fluoreszenzsignal erzeugen. Der Cytochrom-P450-Stoffwechsel an einer der beiden potenziellen Oxidationsstellen gibt das stark fluoreszierende Produkt frei. Sie haben im Vergleich zu herkömmlichen fluorogenen Sonden überlegene Fluoreszenz-, Löslichkeits- und kinetische Eigenschaften. Dies führt zu einer höheren Empfindlichkeit, einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis und einer besseren Reproduzierbarkeit der Assays. In Kombination mit CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien als Teil der Vivid™ CYP450-Screening-Kits ermöglichen die Vivid™ Substrate einen schnellen, robusten Nachweis von Cytochrom P450-Inhibitoren. Dieses spezielle Substrat (Vivid™ OOMR-Substrat) liefert ein Produkt roter Fluoreszenz.
Mehr über Vivid™ CYP450-Screening-Kits
Vivid™ CYP450-Screening-Kits sind Fluoreszenz-Assays mit hohem Durchsatz für den Nachweis von Enzym-Arzneimittelwechselwirkungen und CYP450-Hemmung. Vivid™ CYP450-Screening-Kits beinhalten Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluoreszenzstandard, Reaktionspuffer, Vivid™ Regenerationssystem, NADP+ und CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenz. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien sind Mikrosome, die aus Insektenzellen hergestellt werden, die ein humanes CYP450-Isoenzym und eine humane Cytochrom-P450-Reduktase exprimieren. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien bieten einen deutlichen Vorteil gegenüber humanen Lebermikrosomen, da nur ein CYP450-Isoenzym exprimiert wird, wodurch der Metabolismus durch andere CYP450s verhindert wird.
>> Alle Vivid™ CYP450-Screening-Kits anzeigen
Anwendungen: Hochdurchsatz-Screening von Enzym-Arzneimittelwechselwirkungen, Compound-Profiling zur Hemmung von Cytochrom-P450-Isoenzymen, Generierung von prädiktiven SAR-Modellen zur Compound-Erfassung
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Vivid™ CYP450-Screening-Kits enthalten Vivid™ CYP450-Fluoreszenz-Substrate, BACULOSOMES™ CYP450-Reagenzien, fluoreszierende Standards und ein NADPH-Regenerationssystem. Vivid™ CYP450-Fluoreszenz-Substrate sind auch separat erhältlich. Reaktionspuffer bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern. BACULOSOMES™, das NADPH-Regenerationssystem und NADP+ bei -80 °C lagern. Die Vivid™ Substrate und Standards bei +4 °C und vor Licht geschützt lagern. (Bei Langzeitlagerung in organischem Lösungsmittel resuspendieren und bei -20 °C lagern.)
Nachweisverfahren Fluoreszent
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellviabilität, Zellproliferation und Zellfunktion, Pharma und Biopharma, Proteinassays und -analysen, zielbasierte ADME-/Toxizitäts-Assays
Produktlinie VIVID
Menge 0,1 mg
Substrat OOMR
Substrate Properties Chemisches Substrat
Substrattyp Cytochrom-P450-Substrat
Enthält Vivid™ CYP450 fluorogene Substrates, BACULOSOMES™ CYP450 Reagenzien, Fluoreszenzstandards und ein NADPH-Regenerationssystem
Artikelbeschreibung Vivid™ OOMR-Substrat, 0.1 mg, 355.4 g/mol Molekulargewicht, ≥ 97 % Reinheit, Cytochrom P450 Substrattyp, Fluoreszenznachweisverfahren, für Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Pharma und Biopharma, Protein-Assays und -Analyse, Targetbasierte ADME/Tox-Assays
Molekulargewicht 355.4 mol
Verpackung Je 1
Produkttyp Vivid™ OOMR-Substrat
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Lagerungsbedingungen –20 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.