Learn More
Vivid™ CC Substrate
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
Beschreibung
Vivid™ Substrate sind blockierte Farbstoffe, die bis zur Oxidation ein minimales Fluoreszenzsignal erzeugen. Der Cytochrom-P450-Stoffwechsel an einer der beiden potenziellen Oxidationsstellen gibt das stark fluoreszierende Produkt frei. Sie haben im Vergleich zu herkömmlichen fluorogenen Sonden überlegene Fluoreszenz-, Löslichkeits- und kinetische Eigenschaften. Dies führt zu einer höheren Empfindlichkeit, einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis und einer besseren Reproduzierbarkeit der Assays. In Kombination mit CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien als Teil der Vivid™ CYP450-Screening-Kits ermöglichen die Vivid™ Substrate einen schnellen, robusten Nachweis von Cytochrom P450-Inhibitoren. Dieses spezielle Substrat (Vivid™ CC-Substrat) liefert ein Produkt mit blauer Fluoreszenz.
Mehr über Vivid™ CYP450-Screening-Kits
Vivid™ CYP450-Screening-Kits sind Fluoreszenz-Assays mit hohem Durchsatz für den Nachweis von Enzym-Arzneimittelwechselwirkungen und CYP450-Hemmung. Vivid™ CYP450-Screening-Kits beinhalten Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluoreszenzstandard, Reaktionspuffer, Vivid™ Regenerationssystem, NADP+ und CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenz. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien sind Mikrosome, die aus Insektenzellen hergestellt werden, die ein humanes CYP450-Isoenzym und eine humane Cytochrom-P450-Reduktase exprimieren. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien bieten einen deutlichen Vorteil gegenüber humanen Lebermikrosomen, da nur ein CYP450-Isoenzym exprimiert wird, wodurch der Metabolismus durch andere CYP450s verhindert wird.
>> Alle Vivid™ CYP450-Screening-Kits anzeigen
Anwendungen: Hochdurchsatz-Screening von Enzym-Arzneimittelwechselwirkungen, Compound-Profiling zur Hemmung von Cytochrom-P450-Isoenzymen, Generierung von prädiktiven SAR-Modellen zur Compound-Erfassung
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Tieren und Menschen.
Mehr über Vivid™ CYP450-Screening-Kits
Vivid™ CYP450-Screening-Kits sind Fluoreszenz-Assays mit hohem Durchsatz für den Nachweis von Enzym-Arzneimittelwechselwirkungen und CYP450-Hemmung. Vivid™ CYP450-Screening-Kits beinhalten Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluoreszenzstandard, Reaktionspuffer, Vivid™ Regenerationssystem, NADP+ und CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenz. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien sind Mikrosome, die aus Insektenzellen hergestellt werden, die ein humanes CYP450-Isoenzym und eine humane Cytochrom-P450-Reduktase exprimieren. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien bieten einen deutlichen Vorteil gegenüber humanen Lebermikrosomen, da nur ein CYP450-Isoenzym exprimiert wird, wodurch der Metabolismus durch andere CYP450s verhindert wird.
>> Alle Vivid™ CYP450-Screening-Kits anzeigen
Anwendungen: Hochdurchsatz-Screening von Enzym-Arzneimittelwechselwirkungen, Compound-Profiling zur Hemmung von Cytochrom-P450-Isoenzymen, Generierung von prädiktiven SAR-Modellen zur Compound-Erfassung
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Tieren und Menschen.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 1 Röhrchen, bei -20 °C lagern, vor Licht schützen |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Form | Pulver |
| Produktlinie | VIVID™ |
| Menge | 0,5 mg |
| Substrattyp | Cytochrom-P450-Substrat |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten-Lesegerät |