missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vivid™ BOMCC Substrate
Vivid™ BOMCC Substrat
211.00 CHF - 1408.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Vivid™ CYP450-Screening-Kits enthalten Vivid™ CYP450-Fluoreszenz-Substrate, BACULOSOMES™ CYP450-Reagenzien, fluoreszierende Standards und ein NADPH-Regenerationssystem. Vivid™ CYP450-Fluoreszenz-Substrate sind auch separat erhältlich. Reaktionspuffer bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern. BACULOSOMES™, das NADPH-Regenerationssystem und NADP+ bei -80 °C lagern. Die Vivid™ Substrate und Standards bei +4 °C und vor Licht geschützt lagern. (Bei Langzeitlagerung in organischem Lösungsmittel resuspendieren und bei -20 °C lagern.) |
---|---|
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Produktlinie | VIVID™ |
Substrat | BOMCC |
Substrate Properties | Chemisches Substrat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10696873
|
Invitrogen
P2980 |
1mg |
1408.00 CHF
1 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11599266
|
Invitrogen
P2975 |
0,1mg |
211.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Vivid™ Substrate sind blockierte Farbstoffe, die bis zur Oxidation ein minimales Fluoreszenzsignal erzeugen. Der Cytochrom-P450-Stoffwechsel an einer der beiden potenziellen Oxidationsstellen gibt das stark fluoreszierende Produkt frei. Sie haben im Vergleich zu herkömmlichen fluorogenen Sonden überlegene Fluoreszenz-, Löslichkeits- und kinetische Eigenschaften. Dies führt zu einer höheren Empfindlichkeit, einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis und einer besseren Reproduzierbarkeit der Assays. In Kombination mit CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien als Teil der Vivid™ CYP450-Screening-Kits ermöglichen die Vivid™ Substrate einen schnellen, robusten Nachweis von Cytochrom P450-Inhibitoren. Dieses spezielle Substrat (Vivid™ BOMCC-Substrat) liefert ein Produkt mit blauer Fluoreszenz.Mehr über Vivid™ CYP450-Screening-Kits
Vivid™ CYP450-Screening-Kits sind Fluoreszenz-Assays mit hohem Durchsatz für den Nachweis von Enzym-Arzneimittelwechselwirkungen und CYP450-Hemmung. Vivid™ CYP450-Screening-Kits beinhalten Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluoreszenzstandard, Reaktionspuffer, Vivid™ Regenerationssystem, NADP+ und CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenz. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien sind Mikrosome, die aus Insektenzellen hergestellt werden, die ein humanes CYP450-Isoenzym und eine humane Cytochrom-P450-Reduktase exprimieren. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien bieten einen deutlichen Vorteil gegenüber humanen Lebermikrosomen, da nur ein CYP450-Isoenzym exprimiert wird, wodurch der Metabolismus durch andere CYP450s verhindert wird.
>> Alle Vivid™ CYP450-Screening-Kits anzeigen
Anwendungen: Hochdurchsatz-Screening von Enzym-Arzneimittelwechselwirkungen, Compound-Profiling zur Hemmung von Cytochrom-P450-Isoenzymen, Generierung von prädiktiven SAR-Modellen zur Compound-Erfassung
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Tieren und Menschen.
Spezifikation
Vivid™ CYP450-Screening-Kits enthalten Vivid™ CYP450-Fluoreszenz-Substrate, BACULOSOMES™ CYP450-Reagenzien, fluoreszierende Standards und ein NADPH-Regenerationssystem. Vivid™ CYP450-Fluoreszenz-Substrate sind auch separat erhältlich. Reaktionspuffer bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern. BACULOSOMES™, das NADPH-Regenerationssystem und NADP+ bei -80 °C lagern. Die Vivid™ Substrate und Standards bei +4 °C und vor Licht geschützt lagern. (Bei Langzeitlagerung in organischem Lösungsmittel resuspendieren und bei -20 °C lagern.) | |
VIVID™ | |
Chemisches Substrat | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Fluoreszent | |
BOMCC | |
Cytochrom-P450-Substrat |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.