Learn More
Sartorius Vivaspin™ Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit
Für Probenvolumen von bis zu 4 ml in 4 Ausschwing- und Festwinkelrotoren für 15 ml-Zentrifugenröhrchen. Die Sartorius Vivaspin Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit mit zwei vertikalen Membranen und schlanker Innenbauweise gewährleistet eine besonders schnelle Probenkonzentration bei besonders hoher Rückgewinnung.
Marke: Sartorius VS04T32
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Für Probenvolumen von bis zu 4 ml in 4 Ausschwing- und Festwinkelrotoren für 15 ml-Zentrifugenröhrchen.Die Sartorius Vivaspin Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit mit zwei vertikalen Membranen und schlanker Innenbauweise gewährleistet eine besonders schnelle Probenkonzentration bei besonders hoher Rückgewinnung.
- High-Flux-Membran aus PES
- Retentatrückgewinnung von >95 % x pH 1-14. Geeignet für Gehäuse aus Polystyrol mit hoher chemischer Kompatibilität
- Universale Rotorkompatibilität
- Volumenabstufung zur einfachen Erkennung und Überwachung des Konzentratvolumens
- Die UV-Verbindungstechnologie ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen Membran und Kunststoffgehäuse und ermöglicht das Sammeln der gesamten konzentrierten Probe in einer einzigartigen, pipettenfreundlichen Deadstop-Tasche
Spezifikation
Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit | |
50.000 Da | |
Ausschwingrotor: 4000 xgWinkelrotor: 7500 x g | |
Probentyp: Nanopartikel, Peptid, Protein | |
2 bis 4 ml |
PES | |
Konzentration, Entsalzung, Pufferaustausch | |
100/Pckg. | |
Zentrifugaleinheit | |
1225 mm |