Learn More
Sartorius Vivaspin™ Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit
Alle ansehen Sartorius Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
MWCO:
100 kDa
10 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 kDa
Menge:
100/Pckg.
25/Packung
25/Pckg.
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
100 Stück
25 Stück
Beschreibung
Für Probenvolumen von bis zu 4 ml in 4 Ausschwing- und Festwinkelrotoren für 15 ml-Zentrifugenröhrchen.Die Sartorius Vivaspin Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit mit zwei vertikalen Membranen und schlanker Innenbauweise gewährleistet eine besonders schnelle Probenkonzentration bei besonders hoher Rückgewinnung.
- High-Flux-Membran aus PES
- Retentatrückgewinnung von >95 % x pH 1-14. Geeignet für Gehäuse aus Polystyrol mit hoher chemischer Kompatibilität
- Universale Rotorkompatibilität
- Volumenabstufung zur einfachen Erkennung und Überwachung des Konzentratvolumens
- Die UV-Verbindungstechnologie ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen Membran und Kunststoffgehäuse und ermöglicht das Sammeln der gesamten konzentrierten Probe in einer einzigartigen, pipettenfreundlichen Deadstop-Tasche
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Filtertyp | Ultrafiltration |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Centrifuge |
| Material (Membran) | PES |
| MWCO | 5 kDa |
| Probenvolumen | 4 mL |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konzentration, Entsalzung, Pufferaustausch |
| Max. Kraft | Ausschwingrotor: 4000 xgWinkelrotor: 7500 x g |
| Mehr anzeigen |