Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon2 125 kDa
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Menge:
100/Packung
25/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Das Produkt der Wahl für Proteinfraktionierungsanwendungen.
- Die Verwendungvon Hydrosart™-Membranen führt zu hohen Recoverys aus verdünnten Proben.
- Vollständige und hochgradig reproduzierbare Recovery Konzentrats.
- Kapazität für Wendedrehstufen.
- Konzentration von bis zu 0.5 ml genomischer DNA oder Peptidproben.
- Geringbindendes Material.
- MWCO auf Gerät aufgedruckt.
- Ausgewählte Cut-offs sind steril und DNA-frei für Anwendungen wie forensische Anwendungen erhältlich.
- qPCR-Assay über 55 Zyklen mit einer verifizierten Nachweisgrenze von < 2 pg
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | MWCO: 125,000 Daltons |
| Volumen (metrisch) | 0,1 bis 2,0 ml, Totstoppvolumen: 55 µl |
| Menge | 100/Packung |
| Produktlinie | Zentrifuge für Ultrafiltrationsgerät |
| Material | Polycarbonat-Konzentratorgehäuse, Polypropylen-Filtriergefäß, Cellulose Acetat-Membran |