Learn More
VITLAB™ VITsafe™ 250-ml-Spülflaschen mit breiter Öffnung
Artikelnummer. 15732056
Ansicht ändern
Click to view available options
Chemical Label:
Destilliertes Wasser
Ethanol
Packungsgröße:
12 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Chemical Label unitSize
15732056 Ethanol 12 Stück
15712056 Destilliertes Wasser 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15732056 Lieferant VITLAB™ Lieferanten-Nr. 1351869
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 CHF
    102.25 CHF / 12 Stück
    Sparen 1.75 CHF
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die aufgedruckten, beständigen Sicherheitssymbole gewährleisten optimale Sicherheit im Labor. Vitlab™ VITsafe™ Weithalsspülflaschen sind mit einem farbcodierten Belüftungsverschluss ausgestattet, der die visuelle Bestimmung der Medien erleicht
  • Hergestellt aus PE-LD (oder PP für Aceton und MEK), Sprühröhrchen aus PP
  • Konform mit Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
  • Bedruckt mit:
    • Materialbezeichnung auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
    • Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrensymbol, Signalwort
    • Risikosätze (R-Sätze), Sicherheitssätze (S-Sätze) und NFPA-Code
  • Präziser Sprühstrahl und optimierter Rückfluss des Mediums durch die durchgängige und fein gezogene Spitze des Sprühröhrchens
  • VENT-CAP Bauweise verhindert nahezu vollständig statischen Überdruck für minimales Auslaufen oder Tropfen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material LDPE
Verschlussfarbe Orange
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 146 mm
Chemical Label Ethanol
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 58mm
Verschlusstyp Belüftet
Zertifizierung/Konformität Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)