Learn More
VITLAB™ VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen, weithalsig
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Essigsäure
Hexan
Isopropanol
Methanol
Tetrahydrofuran (THF)
Farbe des Schraubverschlusses:
Gelb
Grün
Rot
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
Beim Umgang mit möglicherweise gefährlichen chemischen Stoffen ist ein hohes Maß an Verantwortung und Vorsicht geboten. VITsafe™ Sicherheitsspritzflaschen erfüllen alle Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien. Sprühflaschen sind einzeln in deutlich beschrifteten Polyethylenbeuteln verpackt.
Aus langlebigen, transparenten Materialien
Aus langlebigen, transparenten Materialien
- Flaschen aus LDPE (Polypropylen geringerer Dichte)
- Sprühröhrchen aus chemisch beständigem Polypropylen (PP), autoklavierbar
- Breithalsflaschen für einfaches und gefahrloses Befüllen auch ohne Trichter
- Transparentes Material ermöglicht unmittelbares Erkennen von Inhalt und Füllstand
- Name des Stoffs in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrensymbol, Signalwort
- Gefahrenhinweise (H-Sätze), Sicherheitshinweise (P-Sätze) sowie NFPA-Code
- Flaschen entsprechen der Verordnung Nr. 1272/2008/EG (GHS)
- Statischer Überdruck wird nahezu vollständig vermieden
- Auslaufen und Austropfen aufgrund veränderter Umgebungstemperatur nahezu ausgeschlossen
- Farbkodierte Kappe ermöglicht schnelle visuelle Erkennung des Inhalts
- Alle Flaschen mit Schraubverschlusskappe mit GL-Gewinde, das festen und sicheren Halt bietet
- Fein gezogene Spitze erzeugt einen fein dosierbaren und präzisen Sprühstrahl
- Optimaler Rückfluss des Mediums durch das durchgängige Sprühröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | LDPE-Flasche mit PP-Sprühröhrchen |
| Verpackung | Einzeln in PE-Beuteln verpackt |
| Menge | 12/Packung |
| Farbe des Schraubverschlusses | Grün |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 146 mm |
| Chemical Label | Methanol |
| Mehr anzeigen |