Learn More
VITLAB™ VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen, enghalsig
Beschreibung
Aus PP oder PE-LD, mit Sicherheitsbedruckung entsprechend Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (GHS) und VENT-CAP Schraubverschluss.
Spritzrohr mit gezogener Spitze aus PP zur Optimierung des Rückflusses des Mediums. Durch den Verzicht auf einen Spritzeinsatz und die gleichmässige Ausformung des Innendurchmessers werden Verwirbelungen weitestgehend vermieden.
Dauerhaft bedruckt mit der gesetzlich geforderten Kennzeichnung nach GHS, sowie mit allen wichtigen Informationen: Viersprachige Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, chemische Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrenpiktogramm, Signalwort, Gefahrenhinweise H-Sätze, Sicherheitshinweise P-Sätze sowie NFPA-Code.
In jeweils 3 Grössen: 250, 500 und 1000mL.
250 und 500mL mit Schraubkappe GL 25
1000mL mit Schraubkappe GL 32
Typ: Hexan
Volumen: 500mL
Material: PE-LD
Spritzrohr mit gezogener Spitze aus PP zur Optimierung des Rückflusses des Mediums. Durch den Verzicht auf einen Spritzeinsatz und die gleichmässige Ausformung des Innendurchmessers werden Verwirbelungen weitestgehend vermieden.
Dauerhaft bedruckt mit der gesetzlich geforderten Kennzeichnung nach GHS, sowie mit allen wichtigen Informationen: Viersprachige Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, chemische Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrenpiktogramm, Signalwort, Gefahrenhinweise H-Sätze, Sicherheitshinweise P-Sätze sowie NFPA-Code.
In jeweils 3 Grössen: 250, 500 und 1000mL.
250 und 500mL mit Schraubkappe GL 25
1000mL mit Schraubkappe GL 32
Typ: Hexan
Volumen: 500mL
Material: PE-LD
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Kunststoff |
| Menge | 6Pack |
| Öffnung | Eng |
| Chemical Label | Hexan |
| Durchmesser (metrisch) | 74 mm |
| Verschlusstyp | Belüftungsdeckel mit Schraubverschluss |