Learn More
Vitlab™ VITsafe™ Enghals-Sicherheitsspritzflaschen
Beschreibung
- Flaschen aus PE-LD, Sprühröhrchen aus PP.
- Mit farbiger VENT-CAP, die eine einfache visuelle Identifizierung der Medien ermöglicht.
- Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrenpiktogramm, Signalwort
- R-Sätze (H-Sätze), S-Sätze (P-Sätze) sowie NFPA-Code
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | 12/Pckg. |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 25 |
| Verschlussfarbe | Grün |
| Höhe (metrisch) | 135 mm |
| Chemical Label | Methanol |
| Durchmesser (metrisch) | 65 mm |