Learn More
Cole-Parmer™ 7,5M VITON-SCHLAUCH 3,2X4,8MM .
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
Beschreibung
- Schlauch, undurchsichtig, schwarz
- Schlauch wird gemäß GMP hergestellt
- Temperaturbereich: -13 bis +204 °C (8 bis 400 °F)
- Sterilisation wird nicht empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/8 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Material | Viton |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/16 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4,8 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25┬áft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.6┬ám |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/32 Zoll |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Übertragung von Säuren und Lösungsmitteln |
| Mehr anzeigen |