Learn More
Heidolph™ Viton™ Schläuche
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
0,8
1,7
7,9
Dicke (metrisch):
1,6 mm
2,5 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Beschreibung
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Beständig gegen Lösungsmittel und korrosive Substanzen bei hohen Temperaturen.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas |
| Dicke (metrisch) | 1,6 mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Schlauchgröße | 1,7 |
| Maximaler Druck | 0,7/1,7 bar |