Learn More
Cole-Parmer™ Viton™ Schläuche
Artikelnummer. 11821910
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11821910 6.4 mm 7.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11821910 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0643404
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für den Transfer von Säuren und Lösungsmitteln. Cole-Parmer™ Viton™ Schläuche eignen sich optimal für hohe Temperaturen.
Verwenden Sie diesen Schlauch für den Transfer von Säuren und Lösungsmitteln.Cole-Parmer™ Viton™ Schläuche eignen sich ideal für Arbeiten bei hohen Temperaturen.
Schläuche sind nach GMP hergestellt. Temperaturbereich: –32 bis 204 °C.
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Viton
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8┬ámm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 24,9 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.5┬ám
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -32 °C
Resistenzeigenschaften Ja
Farbe Opaque schwarz
Maximaler Druck 17 psi
Max. Operating Temperature (English) 401 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Produkttyp Transferschläuche