Learn More
Saint Gobain Life Sciences Schläuche aus Naturkautschuk
Artikelnummer. 11392084
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
8 mm
Packungsgröße:
25 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11392084 8 mm 25 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11392084 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. 710110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Schläuche eignen sich optimal für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Industrie, Baugewerbe und Chemie. Saint Gobain Performance Plastics™ Schläuche aus Naturkautschuk gewährleisten eine optimale Mischung aus chemischer Beständigkeit und Pumpenlebensdauer.
  • Naturfarbener Gummischlauch
  • Für Vakuumanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, Lebensmittel-WCR
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Naturkautschuk
Außendurchmesser (metrisch) 18 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laboranwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -25 °C
Farbe Rot
Flexibilität Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 70 °C