Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche, Viton
Geeignet für den Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit insbesondere gegen aggressive Treibstoffe, Säuren, tierische und pflanzliche Öle, Lösungsmittel, Alkohole und Bleichmittel
- Gute Beständigkeit gegen Ozon und Bestrahlung
- Weitere Größen auf Nachfrage lieferbar
Spezifikation
3 mm | |
5 m | |
Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen |
Viton-Gummi | |
1 mm |