Learn More
Ismatec™ Microbore Viton Pumpenschlauch mit Stopp
Artikelnummer. 15362845
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,89 mm
1,42 mm
2,06 mm
2,79 mm
Flussrate:
130 ml/min
200 ml/min
30 ml/min
67 ml/min
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15362845
Marke: Ismatec™ 9642842
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie die Größe und Formulierung, die Ihren Anforderungen an die Flussrate und Anwendung entspricht.
  • Die original Ismatec™ Schläuche werden einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65-Chemikalien)
Innendurchmesser (metrisch) 2,06 mm
Material Viton
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1,25 ft
Gesamtlänge (metrisch) 0,38 m
Zur Verwendung mit Pumpenmodelle der Serie L/S
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Verpackungsmenge 12 je Packung
Schlauchgröße 42
Flussrate 130 ml/min
Schlauchanschluss 3/32 in.
Maximaler Druck 25,3 psi, 1,75 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 150 °C
Produkttyp Pumpschlauch mit Stopfen