Learn More
Cole-Parmer™ FDA-konforme Schläuche aus Viton
Artikelnummer. 15496763
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
15.8 mm
19.1 mm
Packungsgröße:
25 Fuß
7.50 Meter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15496763 19.1 mm 25 Fuß
11822130 3 mm 7.50 Meter
15436763 4.8 mm 25 Fuß
15446763 6.4 mm 25 Fuß
15456763 8 mm 25 Fuß
15466763 9.6 mm 25 Fuß
15486763 15.8 mm 25 Fuß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15496763 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0643509
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
FDA-konforme Lebensmittel- oder Laboranwendungen, Transport von Säuren und Lösungsmitteln, Hochtemperaturarbeiten
  • Gute chemische Beständigkeit, undurchsichtig, weiß
  • Zertifizierung: FDA-konform
  • Temperaturbereich: -25 bis 400 °F(-32 bis 204 °C)
  • Sterilisierung: Zirkulierender Heißluftofen bei 480 °F (249 °C)
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 19.1 mm
Material Viton
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Außendurchmesser (metrisch) 25.4 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/8 in.
Dicke (metrisch) 3.2 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -25 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -31 °C
Sterilisationsmethode Zirkulierender Heißluftofen bei 480 °F (249 °C)
Farbe Undurchsichtiges Weiß
Maximaler Druck 14,5 psi
Max. Operating Temperature (English) 4000 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C
Produkttyp Viton Schläuche (FDA-konform)