Learn More
Cole-Parmer™ FDA-konforme Schläuche aus Viton
FDA-konforme Lebensmittel- oder Laboranwendungen, Transport von Säuren und Lösungsmitteln, Hochtemperaturarbeiten
Marke:  Cole-Parmer™ 06435-04
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15446763
  • 99.75 CHF / 25 Fuß
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gute chemische Beständigkeit, undurchsichtig, weiß
  • Zertifizierung: FDA-konform
  • Temperaturbereich: -25 bis 400 °F(-32 bis 204 °C)
  • Sterilisierung: Zirkulierender Heißluftofen bei 480 °F (249 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Lichtundurchlässig, weiß
Viton
25 ft.
0.8 mm
14.5 psi
-25 °F
Zirkulierender Heißluftofen bei 480 °F (249 °C)
6.4 mm
8 mm
7.6 m
FDA-konforme Vitonschläuche
204 °C
-31 °C