Learn More
Heidolph™ Viton™ Verlängerungsschlauch
Artikelnummer. 10259701 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Meter
Artikelnummer. 10259701
Marke: Heidolph™ 5255002600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verlängerungsschläuche für kleine Kassetten
  • Applikation: Ausgezeichnete Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen
  • Eigenschaften:
    • Geringe Gasdurchlässigkeit
    • Beständig gegen Lösungsmittel und korrosive Substanzen bei hohen Temperaturen
  • Material: Fluorkautschuk, thermogeformter Viton™ B (67 % fluoriert); undurchsichtig schwarz
  • Erfüllt die CE-Normen: GLP-konform
  • Temperaturbereich: -30 bis +205 °C
  • Sterilisation: Sterilisation wird nicht empfohlen
  • Einschränkung: Begrenzte Nutzungsdauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4,6 mm
Material Viton
Außendurchmesser (metrisch) 2,8 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1 m
Dicke (metrisch) 0,9 mm
Zur Verwendung mit Mehrkanalpumpen
Sterilität Unsteril
Farbe Schwarz
Maximaler Druck 0,5 bis 1,5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C